Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3'-Bis(trifluorométhyl)benzophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanone

B3217-5G
TCIAB3217-5GEA 116 EUR InStock
TCIAB3217-5G
3,3'-Bis(trifluorométhyl)benzophénone ≥98.0% (par GC)
3,3'-Bis(trifluorométhyl)benzophénone


Formule: C₁₅H₈F₆O
MW: 318,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000390
Numéro CAS: 1868-00-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2a9aacff7a88aa6e7fcde7f836c59e259b0604b&vid=d2a9aacff7a88aa6e7fcde7f836c59e259b0604b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité