Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biuret ≥99.0% (sur base azote total) pour analyse d'engrais

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Carbamylurea, Allophanic acid amide

B3228-1G
TCIAB3228-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB3228-1G
Biuret ≥99.0% (sur base azote total) pour analyse d'engrais
Biuret


Formule: C₂H₅N₃O₂
MW: 103,08 g/mol
Point de fusion: 188 °C
Densité: 1,467 g/cm³ (10 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007946
Numéro CAS: 108-19-0
EINECS: 203-559-0
Merck Index: 14,01309
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bb0c7aec4780f66dadb58b54989813e56d3edda&vid=5d78979629e95ab766a7d02c42e4d807cf5e7bd8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité