Butyltrimethylammonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B3233-5G
TCIAB3233-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAB3233-5G
Butyltrimethylammonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Butyltrimethylammonium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₉H₁₈F₆N₂O₄S₂
MW: 396,36 g/mol
Point de fusion: 17°C
Numéro MDL: MFCD12761449
Numéro CAS: 258273-75-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f22bba43f49f35b2793148b580bc21295bd6ea0&vid=7f22bba43f49f35b2793148b580bc21295bd6ea0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité