Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-[({[(2-méthyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)méthyl]cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-4-Amc-OH, 4-(Boc-aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid

B3251-5G
TCIAB3251-5GEA 148 EUR InStock
TCIAB3251-5G
Acide 4-[({[(2-méthyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)méthyl]cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-[({[(2-méthyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)méthyl]cyclohexanecarboxylique (mélange cis- and trans-)


Formule: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257,33 g/mol
Numéro CAS: 162046-58-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité