Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate

B3278-1G
TCIAB3278-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAB3278-1G
1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥98.0% (sur base azote total)
1-Boc-3-hydroxypiperidine


Formule: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093938
Numéro CAS: 85275-45-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3d0409c287a1253440ee159752330b3a39f6057&vid=d3d0409c287a1253440ee159752330b3a39f6057&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité