Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-[2-(4-Chlorophényl)éthyl]-2-(2-méthyl-2-propanyl)oxirane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B3290-5G
TCIAB3290-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAB3290-5G
2-[2-(4-Chlorophényl)éthyl]-2-(2-méthyl-2-propanyl)oxirane ≥96.0% (par GC)
2-[2-(4-Chlorophényl)éthyl]-2-(2-méthyl-2-propanyl)oxirane


Formule: C₁₄H₁₉ClO
MW: 238,76 g/mol
Numéro MDL: MFCD01938345
Numéro CAS: 80443-63-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité