Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2':6',2''-Terpyridin-4'-ol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B3297-1G
TCIAB3297-1GEA 135 EUR InStock
TCIAB3297-1G
2,2':6',2''-Terpyridin-4'-ol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,2':6',2''-Terpyridin-4'-ol


Formule: C₁₅H₁₁N₃O
MW: 249,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321386
Numéro CAS: 128143-88-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité