Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Glutamic acid 5-benzyl ester ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: γ-Benzyl-L-Glutamate, 5-Benzyl L-Glutamate, gamma-Benzyl L-glutamate, H-Glu(OBzl)-OH

B3316-5G
TCIAB3316-5GEA 48.4 EUR InStock
TCIAB3316-5G
L-Glutamic acid 5-benzyl ester ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
L-Glutamic acid 5-benzyl ester


Formule: C₁₂H₁₅NO₄
MW: 237,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002633
Numéro CAS: 1676-73-9
EINECS: 216-826-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +21.0 deg (C=1、AcOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité