Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-p-anisidine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

B3320-1G
TCIAB3320-1GEA 105 EUR InStock
TCIAB3320-1G
3-Bromo-p-anisidine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromo-p-anisidine


Formule: C₇H₈BrNO
Numéro MDL: MFCD04094339
Numéro CAS: 19056-41-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d09a471e66c1d17fd3196de1e1cfde3890d4833&vid=5d09a471e66c1d17fd3196de1e1cfde3890d4833&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité