Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthylcrotonate de benzyle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (E)-Benzyl 2-methylbut-2-enoate

B3348-25G
TCIAB3348-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB3348-25G
2-Méthylcrotonate de benzyle ≥97.0% (par GC)
2-Méthylcrotonate de benzyle


Formule: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,2384 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Numéro MDL: MFCD00017279
Numéro CAS: 37526-88-8
EINECS: 253-544-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b68a0bc916499ee8f8b16f383e00233ffe21d3c&vid=8b68a0bc916499ee8f8b16f383e00233ffe21d3c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..