Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

B3352-5G
TCIAB3352-5GEA 145 EUR InStock
TCIAB3352-5G
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane ≥97.0% (par HPLC)
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane


Formule: C₁₄H₁₄O₂S₂
MW: 278,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD11846120
Numéro CAS: 6099-21-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité