Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1'-[Éthane-1,2-diylbis(thio)]bisbenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B3353-5G
TCIAB3353-5GEA 145 EUR InStock
TCIAB3353-5G
1,1'-[Éthane-1,2-diylbis(thio)]bisbenzène ≥98.0% (par GC)
1,1'-[Éthane-1,2-diylbis(thio)]bisbenzène


Formule: C₁₄H₁₄S₂
Point d'ébullition: 65°C
Numéro MDL: MFCD00014085
Numéro CAS: 622-20-8
EINECS: 210-723-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité