Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(2-methyl-3-furyl)disulphide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

B3360-5G
TCIAB3360-5GEA 73.7 EUR InStock
TCIAB3360-5G
Bis(2-methyl-3-furyl)disulphide ≥98.0% (par GC)
Bis(2-methyl-3-furyl)disulphide


Formule: C₁₀H₁₀O₂S₂
MW: 226,31 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Numéro MDL: MFCD01074774
Numéro CAS: 28588-75-2
EINECS: 249-095-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité