Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene

B3366-5G
TCIAB3366-5GEA 31.9 EUR InStock
TCIAB3366-5G
2-Bromo-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluène


Formule: C₇H₃BrClF₃
MW: 259,45 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Point de fusion: 19°C
Point d'éclair: 99°C
Numéro MDL: MFCD00010308
Numéro CAS: 344-65-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b3ceefc7000a3dfe2ac602338c2343ae780533b&vid=0b3ceefc7000a3dfe2ac602338c2343ae780533b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité