Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-sec-Butylcyclohexanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(sec-Butyl)cyclohexanone

B3371-25G
TCIAB3371-25GEA 55 EUR InStock
TCIAB3371-25G
2-sec-Butylcyclohexanone ≥98.0% (par GC)
2-sec-Butylcyclohexanone


Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00051454
Numéro CAS: 14765-30-1
EINECS: 238-830-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=007b5ac462bcc59a511e64985be8ddea45675faf&vid=007b5ac462bcc59a511e64985be8ddea45675faf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité