Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-α,α,α,3-tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 1-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride

B3388-5G
TCIAB3388-5GEA 161 EUR InStock
TCIAB3388-5G
2-Bromo-α,α,α,3-tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-α,α,α,3-tétrafluorotoluène


Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00061243
Numéro CAS: 104540-42-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e84daa2f915a172141200d5471a4f6b499606339&vid=e84daa2f915a172141200d5471a4f6b499606339&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité