Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-α,α,α,2-tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene

B3389-1G
TCIAB3389-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAB3389-1G
3-Bromo-α,α,α,2-tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-α,α,α,2-tétrafluorotoluène


Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00070812
Numéro CAS: 144584-67-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b97755b84317581a5de234c380f91ec423995d6&vid=3b97755b84317581a5de234c380f91ec423995d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité