Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-2,6-difluoroanisole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-1,3-difluoro-2-methoxybenzene

B3391-5G
TCIAB3391-5GEA 101 EUR InStock
TCIAB3391-5G
4-Bromo-2,6-difluoroanisole ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2,6-difluoroanisole


Formule: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD01631351
Numéro CAS: 104197-14-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a64ae64af79386714760788284422b08fa07de35&vid=a64ae64af79386714760788284422b08fa07de35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité