Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide benzénesulfonique, anhydre ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

B3408-5G
TCIAB3408-5GEA 165 EUR InStock
TCIAB3408-5G
Acide benzénesulfonique, anhydre ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide benzénesulfonique


Formule: C₆H₆O₃S
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50 °C
Densité: 1,32 g/cm³ (47 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011689
Numéro CAS: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
ONU: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01070
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adc2725a9a3d7475150330eb3d8eaec31ad4fa58&vid=f4e8ac278158443df84d818dcd0e95578ae0809f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 64.0 deg-C
Diphenyl sulfone max. 2.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité