Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Amino-2-bromonaphthalene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromonaphthalen-1-amine, 2-Bromo-1-naphthylamine

B3411-5G
TCIAB3411-5GEA 426 EUR InStock
TCIAB3411-5G
1-Amino-2-bromonaphthalene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Amino-2-bromonaphthalene


Formule: C₁₀H₈BrN
MW: 222,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD11870111
Numéro CAS: 771-14-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité