Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Bis(di(pentafluorophenyl)phosphino)ethane ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

B3428-1G
TCIAB3428-1GEA 107 EUR InStock
TCIAB3428-1G
1,2-Bis(di(pentafluorophenyl)phosphino)ethane ≥97.0% (par HPLC)
1,2-Bis(di(pentafluorophenyl)phosphino)ethane


Formule: C₂₆H₄F₂₀P₂
MW: 758,226 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058841
Numéro CAS: 76858-94-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62847e01e162b67826d07d0c2df867f79ad4c127&vid=62847e01e162b67826d07d0c2df867f79ad4c127&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité