N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine N-succinimidyl ester ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-Met-OSu, N-Boc-L-methionine N-Succinimidyl Ester
B3433-5G
TCIAB3433-5GEA 79.2 EUR InStock
TCIAB3433-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine N-succinimidyl ester ≥97.0% (par HPLC, azote total)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine N-succinimidyl ester
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₆S
MW: 346,40 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00042760
Numéro CAS: 3845-64-5
EINECS: 223-341-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -24.0 deg (C=1, Dioxane)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité