Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-3-phenylimidazo[1,5-a]pyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B3438-1G
TCIAB3438-1GEA 137 EUR InStock
TCIAB3438-1G
1-Bromo-3-phenylimidazo[1,5-a]pyridine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-Bromo-3-phenylimidazo[1,5-a]pyridine


Formule: C₁₃H₉BrN₂
MW: 273,13 g/mol
Numéro CAS: 104202-15-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité