2-Bromo-9,10-diphénylanthracène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3442-1G
TCIAB3442-1GEA 862 EUR InStock
TCIAB3442-1G
2-Bromo-9,10-diphénylanthracène ≥95.0% (par GC)
2-Bromo-9,10-diphénylanthracène
Formule: C₂₆H₁₇Br
MW: 409,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD14708167
Numéro CAS: 201731-79-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité