Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2S,3S)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S,S)-NORPHOS, (2S,3S)-(+)-Norphos, (2S,3S)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene, (1R,4S,5S,6S)-5,6-Bis(diphenylphosphaneyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene

B3450-100MG
TCIAB3450-100MGEA 137 EUR InStock
TCIAB3450-100MG
(2S,3S)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene ≥98.0% (par GC)
(2S,3S)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene


Formule: C₃₁H₂₈P₂
MW: 462,51 g/mol
Point de fusion: 130°C
Numéro MDL: MFCD00085364
Numéro CAS: 71042-54-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +45.0 to +51.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité