Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

5-Benzylamino-1-pentanol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(5-Hydroxyamyl)benzylamine, N-(5-Hydroxypentyl)benzylamine

B3461-5G
TCIAB3461-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB3461-5G
5-Benzylamino-1-pentanol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Benzylamino-1-pentanol


Formule: C₁₂H₁₉NO
MW: 193,29 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Numéro MDL: MFCD09688387
Numéro CAS: 2937-99-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité