Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromoanthracène ≥98.0% (par GC), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI

B3475-1G
TCIAB3475-1GEA 414 EUR InStock
TCIAB3475-1G
1-Bromoanthracène ≥98.0% (par GC), purifié par sublimation
1-Bromoanthracène


Formule: C₁₄H₉Br
Numéro MDL: MFCD08276282
Numéro CAS: 7397-92-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=698a439b9e6f522df277f9c0f8e6794d74b98599&vid=3a0a8cc72b3686e69cb1e125692c1d352f772e4d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité