Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3,2-diazaphospholidine-2-oxide ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3,2-diazaphospholidine 2-oxide

B3479-1G
TCIAB3479-1GEA 236 EUR InStock
TCIAB3479-1G
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3,2-diazaphospholidine-2-oxide ≥98.0% (sur base azote total)
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3,2-diazaphospholidine-2-oxide


Formule: C₂₆H₃₉N₂OP
MW: 426,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD14708169
Numéro CAS: 854929-36-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité