Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-1,3-diméthoxybenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B3488-5G B3488-1G B3488-25G
TCIAB3488-5GEA 37.4 EUR InStock
TCIAB3488-5G TCIAB3488-1G TCIAB3488-25G
2-Bromo-1,3-diméthoxybenzène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-1,3-diméthoxybenzène


Formule: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Point d'ébullition: 273°C
Numéro MDL: MFCD07780177
Numéro CAS: 16932-45-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1b3e51055b795b93b97f9cd58a5046ea3ba8613&vid=e1b3e51055b795b93b97f9cd58a5046ea3ba8613&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité