Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butyl-4-hydroxyphenethylcarbamate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Boc-4-hydroxyphenethylamine, tert-Butyl 4-hydroxyphenethylcarbamate, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxyphenethylamine, N-Boc-tyramine, N-(tert-Butoxycarbonyl)tyramine

B3512-5G
TCIAB3512-5GEA 80.3 EUR InStock
TCIAB3512-5G
tert-Butyl-4-hydroxyphenethylcarbamate ≥97.0% (par GC)
tert-Butyl-4-hydroxyphenethylcarbamate


Formule: C₁₃H₁₉NO₃
MW: 237,2949 g/mol
Numéro MDL: MFCD05864730
Numéro CAS: 64318-28-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité