Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(tetrabutylammonium)dihydrogenbis(isothiocyanato)bis(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylato)ruthenium(II) ≥75.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

B3514-100MG
TCIAB3514-100MGEA 171 EUR InStock
TCIAB3514-100MG
Bis(tetrabutylammonium)dihydrogenbis(isothiocyanato)bis(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylato)ruthenium(II) ≥75.0% (par HPLC)
Bis(tetrabutylammonium)dihydrogenbis(isothiocyanato)bis(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylato)ruthenium(II)


Formule: C₅₈H₈₆N₈O₈RuS₂
Numéro MDL: MFCD11042475
Numéro CAS: 207347-46-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d8c76c88a8716203f91787c073f47d1aff7172b&vid=9eb6728d90856afbddacd1b8989e2d69c16ea2e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 75.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.50 to 9.70 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité