Bis(zinc porphyrin) ∼5 µmol/L dans le dichloromethane pour spectroscopie cd
Fournisseur: TCI
Danger
B3515-25ML
TCIAB3515-25MLEA 112 EUR InStock
TCIAB3515-25ML
Bis(zinc porphyrin) ∼5 µmol/L dans le dichloromethane pour spectroscopie cd
Bis(zinc porphyrin)
Formule: C₇₄H₉₀N₈Zn₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03459124
Numéro CAS: 92995-45-4
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91cac7532add3b23173880670b1c0620d6a066c0&vid=d15f059f4b84e570de240608a189277ee25457eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red clear liquid
Concentration (UV Methoed)) 5.0 to 7.0 Micro_mol/L
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité