Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1R,3S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (1R,3S)-N-BOC-3-aminocyclohexanecarboxylic acid, (1R,3S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid, (1R,3S)-3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic Acid

B3538-1G
TCIAB3538-1GEA 378 EUR InStock
TCIAB3538-1G
(1R,3S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(1R,3S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid


Formule: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973107
Numéro CAS: 222530-39-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -48.0 to -52.0 deg (C=1, MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité