Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoro(trifluoromethyl)borate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

B3542-5G
TCIAB3542-5GEA 102 EUR InStock
TCIAB3542-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoro(trifluoromethyl)borate ≥98.0% (par HPLC)
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoro(trifluoromethyl)borate


Formule: C₉H₁₅BF₆N₂
MW: 276,03 g/mol
Numéro CAS: 741677-68-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité