Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromo[[1,3-bis[(4S,5S)-1-benzoyl-4,5-diphenyl-2-imidazolin-2-yl]benzene]palladium(II)]

Fournisseur: TCI
Synonyms: [Bz-Phebim]Pd-Br

B3553-100MG
TCIAB3553-100MGEA 403 EUR InStock
TCIAB3553-100MG
Bromo[[1,3-bis[(4S,5S)-1-benzoyl-4,5-diphenyl-2-imidazolin-2-yl]benzene]palladium(II)]
Bromo[[1,3-bis[(4S,5S)-1-benzoyl-4,5-diphenyl-2-imidazolin-2-yl]benzene]palladium(II)]


Formule: C₅₀H₃₇BrN₄O₂Pd
MW: 912,20 g/mol
Numéro CAS: 1242081-29-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité