Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(2-Pyridyl)benzo[b]thiophene ≥97.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Benzo[b]thiophen-2-yl)pyridine, 2-[Benzo[b]thiophen-2-yl]pyridine

B3561-1G
TCIAB3561-1GEA 117 EUR InStock
TCIAB3561-1G
2-(2-Pyridyl)benzo[b]thiophene ≥97.0% (par HPLC, azote total)
2-(2-Pyridyl)benzo[b]thiophene


Formule: C₁₃H₉NS
MW: 211,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD08457652
Numéro CAS: 38210-35-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité