Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Bis(10-undecenyloxy)benzene ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

B3575-1G
TCIAB3575-1GEA 233 EUR InStock
TCIAB3575-1G
1,4-Bis(10-undecenyloxy)benzene ≥97.0% (par HPLC)
1,4-Bis(10-undecenyloxy)benzene


Formule: C₂₈H₄₆O₂
MW: 414,67 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD18207714
Numéro CAS: 138551-10-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité