Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butyl [4-(dimethoxymethyl)phenoxy]dimethylsilane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-4-(dimethoxymethyl)benzene, 4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)benzaldehyde Dimethyl Acetal

B3577-5G
TCIAB3577-5GEA 162 EUR InStock
TCIAB3577-5G
tert-Butyl [4-(dimethoxymethyl)phenoxy]dimethylsilane ≥98.0% (par GC)
tert-Butyl [4-(dimethoxymethyl)phenoxy]dimethylsilane


Formule: C₁₅H₂₆O₃Si
MW: 282,46 g/mol
Numéro CAS: 118736-04-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité