Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2'-(9,9-Dioctyl-9H-fluorène-2,7-diyl)bis(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane) ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2'-(9,9-Dioctyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane), 9,9-Dioctylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester

B3582-1G
TCIAB3582-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAB3582-1G
2,2'-(9,9-Dioctyl-9H-fluorène-2,7-diyl)bis(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane) ≥98.0% (par HPLC)
2,2'-(9,9-Dioctyl-9H-fluorène-2,7-diyl)bis(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane)


Formule: C₄₁H₆₄B₂O₄
MW: 642,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD16294554
Numéro CAS: 196207-58-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité