Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

tert-Butyl-2,6-dichloroisonicotinate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-pyridinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2,6-Dichloro-4-pyridinecarboxylate, tert-Butyl 2,6-dichloroisonicotinate, 2,6-Dichloroisonicotinic Acid tert-Butyl Ester

B3595-5G
TCIAB3595-5GEA 83.6 EUR InStock
TCIAB3595-5G
tert-Butyl-2,6-dichloroisonicotinate ≥98.0% (par GC)
tert-Butyl-2,6-dichloroisonicotinate


Formule: C₁₀H₁₁Cl₂NO₂
MW: 248,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD08445655
Numéro CAS: 75308-46-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8da38604d243e916ec1a3d113840a46b31a56308&vid=8da38604d243e916ec1a3d113840a46b31a56308&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité