Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (2-(bromométhyl)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Danger

B3600-1G
TCIAB3600-1GEA 192 EUR InStock
TCIAB3600-1G
Acide (2-(bromométhyl)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2-(bromométhyl)phényl)métaborique


Formule: C₇H₈BBrO₂
Point de fusion: 138°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318941
Numéro CAS: 91983-14-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92970e6072d0955aa6068ab151d9df5d50192921&vid=92970e6072d0955aa6068ab151d9df5d50192921&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) 98.0 to 109.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité