Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

S-(2-Benzothiazolyl) (Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)thioacetate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B3602-5G
TCIAB3602-5GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB3602-5G
S-(2-Benzothiazolyl) (Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)thioacetate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
S-(2-Benzothiazolyl) (Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)thioacetate


Formule: C₁₃H₁₀N₄O₂S₃
MW: 350,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00129148
Numéro CAS: 80756-85-0
EINECS: 279-540-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité