Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Carbonate de bis(pentafluorophényle) ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B3604-5G
TCIAB3604-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB3604-5G
Carbonate de bis(pentafluorophényle) ≥98.0% (par GC)
Carbonate de bis(pentafluorophényle)


Formule: C₁₃F₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00368353
Numéro CAS: 59483-84-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6aa62b071065ae518c2d412d0a94639a46ff990&vid=e6aa62b071065ae518c2d412d0a94639a46ff990&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité