Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(1-naphthyl)-D-alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-alpha-tert-Butoxycarbonylamino-1-naphthalenepropionic Acid, Boc-D-1-Nal-OH, (R)-alpha-(Boc-amino)-1-naphthalenepropionic Acid, N-Boc-3-(1-naphthyl)-D-alanine, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid

B3615-1G
TCIAB3615-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAB3615-1G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(1-naphthyl)-D-alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(1-naphthyl)-D-alanine


Formule: C₁₈H₂₁NO₄
MW: 315,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079668
Numéro CAS: 76932-48-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +53.0 to +56.0 deg (C=2.5, MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité