Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-D-phenylalanine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-D-Phe(3,4-F)-OH, N-Boc-3,4-difluoro-D-phenylalanine, Boc-D-Phe(3,4-DiF)-OH

B3626-5G
TCIAB3626-5GEA 217 EUR InStock
TCIAB3626-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-D-phenylalanine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-D-phenylalanine


Formule: C₁₄H₁₇F₂NO₄
MW: 301,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00672519
Numéro CAS: 205445-51-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité