Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-L-phenylalanine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-Phe(3,4-F)-OH, Boc-Phe(3,4-DiF)-OH, N-Boc-3,4-difluoro-L-phenylalanine

B3627-1G
TCIAB3627-1GEA 171 EUR InStock
TCIAB3627-1G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-L-phenylalanine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-difluoro-L-phenylalanine


Formule: C₁₄H₁₇F₂NO₄
MW: 301,29 g/mol
Point de fusion: 83°C
Numéro MDL: MFCD00672518
Numéro CAS: 198474-90-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +4.0 to +6.5 deg (C=1,MeOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité