Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-[2-(tert-Butoxycarbonylamino)ethyl]glycineethyl ester ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-[2-(Boc-amino)ethyl]glycine Ethyl Ester, Ethyl 2-((2-((tert-butoxycarbonyl)amino)ethyl)amino)acetate

B3632-1G
TCIAB3632-1GEA 116 EUR InStock
TCIAB3632-1G
N-[2-(tert-Butoxycarbonylamino)ethyl]glycineethyl ester ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
N-[2-(tert-Butoxycarbonylamino)ethyl]glycineethyl ester


Formule: C₁₁H₂₂N₂O₄
MW: 246,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00672310
Numéro CAS: 72648-80-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité