Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butyl (4R,6R)-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate ≥98.0% (par GC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

B3642-5G
TCIAB3642-5GEA 105 EUR InStock
TCIAB3642-5G
tert-Butyl (4R,6R)-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate ≥98.0% (par GC, azote total)
tert-Butyl (4R,6R)-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate


Formule: C₁₄H₂₃NO₄
MW: 269,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093958
Numéro CAS: 125971-94-0
EINECS: 425-780-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité