Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

6-Bromo-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B3659-5G
TCIAB3659-5GEA 121 EUR InStock
TCIAB3659-5G
6-Bromo-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Bromo-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione


Formule: C₈H₄BrNO₃
MW: 242,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016921
Numéro CAS: 4692-98-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e0952aa371419c75d2e90e63644e95208784e8&vid=d4e0952aa371419c75d2e90e63644e95208784e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité