Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Bromoheptanoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 7-Bromoenanthic Acid

B3671-5G
TCIAB3671-5GEA 224 EUR InStock
TCIAB3671-5G
7-Bromoheptanoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
7-Bromoheptanoic acid


Formule: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,08 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Numéro MDL: MFCD00037800
Numéro CAS: 30515-28-7
EINECS: 250-225-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité